Learn More
1-Brom-2,3-dimethylbenzol, TRC
Artikelnummer. 30330699
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30330699 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330699 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68576050G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethyl Bromobenzene
CAS 576-23-8
Summenformel C8 H9 Br
Menge 50 g
Synonym 2,3-Dimethyl Bromobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,1-2H3
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)Br)C
IUPAC-Name 1-Brom-2,3-Dimethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 185.0611
Formelmasse 183.9888