Learn More
1-Brom-2,3-Dichlorbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464977 25 g 25 Gramm
11474977 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21904.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 56961-77-4 | C6H3BrCl2 | 225.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56961-77-4
Summenformel C6H3BrCl2
Molekulargewicht (g/mol) 225.89
MDL-Nummer MFCD00000536
InChI-Schlüssel HVKCZUVMQPUWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3-dichloro, benzene, bromodichloro, 2,3-dichloro-1-bromobenzene, 1-bromo-2,3-dichloro-benzene, attercop-chm at113305, bromodichlorobenzene, pubchem3607, monobromodichlorobenzene, acmc-209lv2
PubChem CID 42066
IUPAC-Name 1-Brom-2,3-Dichlorbenzol
SMILES ClC1=CC=CC(Br)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2,3-dichlorobenzene
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Siedepunkt 243°C
Menge 25 g
Beilstein 2246806
Formelmasse 225.91
Reinheit (%) 98%