Learn More
1-Boc-pyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328446 5 g 5 Gramm
11318446 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328446 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17475.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86953-79-9 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86953-79-9
Summenformel C9H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.24
MDL-Nummer MFCD00216581
InChI-Schlüssel LPQZERIRKRYGGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-pyrrolidine, n-boc-pyrrolidine, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1-pyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-butyl ester, boc-pyrrolidine, acmc-20aivt, pubchem9422, 1-boc-3-hydropyrrolidine
PubChem CID 643455
IUPAC-Name Tert-Butyl Pyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-pyrrolidine
Dichte 0.977
Siedepunkt 130°C (20 mmHg)
Flammpunkt 86°C (186°F)
Brechungsindex 1.449
Menge 5 g
Beilstein 4664750
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) 98%