Learn More
1-Boc-Pyrrolidin-3-Boronsäure-Diethanolamin-Ester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15427565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15427565 250 mg 250 Milligramm
11316659 1 g 1 Gramm
11326659 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15427565 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26222.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3699-66-9
Molekulargewicht (g/mol) 238.22
MDL-Nummer MFCD09953469
InChI-Schlüssel BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-boronic acid diethanolamine ester
IUPAC-Name Ethyl-2-(diethoxyphosphoryl)propanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-pyrrolidine-3-boronic acid diethanolamine ester
Schmelzpunkt 161°C to 164°C
Summenformel C9H19O5P
Menge 250 mg
Formelmasse 284.17
Reinheit (%) 97%