Learn More
1-Boc-piperidin, 98 %
Artikelnummer. 11348446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348446 5 g 5 Gramm
11338446 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348446 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17476.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75844-69-8
Summenformel C10H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 185.267
MDL-Nummer MFCD02093935
InChI-Schlüssel RQCNHUCCQJMSRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-piperidine, n-boc-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl piperidinecarboxylate, boc-piperidine, n-boc piperidine, pubchem7258, n-boc tetrahydropyridine
PubChem CID 7010304
IUPAC-Name Tert-Butyl Piperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-piperidine
Dichte 0.965
Siedepunkt 130°C to 140°C (15 mmHg)
Flammpunkt 86°C (187°F)
Brechungsindex 1.4535
Menge 5 g
Beilstein 3604898
Formelmasse 185.27
Reinheit (%) 98%