Learn More
(1-BOC-Piperidin-4-yl)essigsäure, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 437500050
Additional Details : CAS : 157688-46-5 Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|
Chemische Identifikatoren
157688-46-5 | |
243.31 | |
1-boc-4-piperidylacetic acid, 1-boc-piperidin-4-ylacetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, n-boc-4-piperidineacetic acid, 1-boc-4-piperidineacetic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl acetic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, boc-cmp, boc-cmp-oh | |
2-[1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-4-yl]Ethansäure |
C12H21NO4 | |
ZXFLMSIMHISJFV-UHFFFAOYSA-N | |
1512539 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CC(=O)O |
Spezifikation
(1-BOC-Piperidin-4-yl)acetic acid | |
Gelb bis Braun | |
5g | |
96.0 | |
97% | |
1-boc-4-piperidylacetic acid, 1-boc-piperidin-4-ylacetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, n-boc-4-piperidineacetic acid, 1-boc-4-piperidineacetic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl acetic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, boc-cmp, boc-cmp-oh | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CC(=O)O | |
243.31 | |
243.31 | |
97% |
Authentic | |
99°C to 100.5°C | |
157688-46-5 | |
100.0 | |
C12H21NO4 | |
ZXFLMSIMHISJFV-UHFFFAOYSA-N | |
2-[1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-4-yl]Ethansäure | |
1512539 | |
Pulver, Feststoff oder kristallines Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- (1-BOC-Piperidin-4-yl)acetic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.