Learn More
1-Boc-N-Fmoc-D-Tryptophan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15458738 1 g 1 Gramm
15478738 250 mg 250 Milligramm
15468738 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62185.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 163619-04-3 | C31H30N2O6 | 526.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 163619-04-3
Summenformel C31H30N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 526.59
MDL-Nummer MFCD00153367
InChI-Schlüssel ADOHASQZJSJZBT-AREMUKBSSA-N
Synonym fmoc-d-trp boc-oh, n, a-fmoc-n in-boc-d-tryptophan, fmoc-d-trp boc, ambotzfaa1339, pubchem10051, 1-boc-fmoc-d-tryptophan, 1-boc-n-fmoc-d-tryptophan, 2r-3-1-tert-butoxycarbonylindol-3-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, nalpha-fmoc-n in-boc-d-tryptophan, fmoc-d-trp boc-oh hplc
PubChem CID 16213150
IUPAC-Name (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]indol-3-yl]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C[C@@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-N-Fmoc-D-tryptophan
Menge 1 g
Beilstein 7062970
Formelmasse 526.59
Reinheit (%) 98%