Learn More
1-Boc-piperidin-4-carbonsäureethylester, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421020
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11421020
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25393.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 142851-03-4 | C13H23NO4 | 257.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142851-03-4
Summenformel C13H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 257.33
MDL-Nummer MFCD01763998
InChI-Schlüssel MYHJCTUTPIKNAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl n-boc-piperidine-4-carboxylate, 1-tert-butyl 4-ethyl piperidine-1,4-dicarboxylate, ethyl n-boc-4-piperidinecarboxylate, n-boc-4-carbethoxy piperidine, 1,4-piperidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 4-ethyl ester, ethyl n-boc-isonipecotate, ethyl 1-boc-piperidine-4-carboxylate, dimethylethyl piperidinedicarboxylic acid ethyl ester, 1-boc-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 1-boc-isonipecotic acid ethyl ester
PubChem CID 2758812
IUPAC-Name 1-O-Tert-Butyl 4-O-Ethylpiperidin-1,4-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Dichte 1.046
Siedepunkt 120°C to 135°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.458
Menge 25 g
Formelmasse 257.33
Reinheit (%) ≥97%