Learn More
1-Boc-piperidin-4-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is a pharmaceutical intermediate. he camptothecin ester of isonipecotic acid is installed on a triazine dendrimer intermediate obtained through an iterative, scalable route to ultimately yield cationic and PEGylated targets with activities in cell culture comparable to free drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt. Der Camptothecin-Ester von Isonipecotinsäure wird auf einem Triazin-Dendrimer-Zwischenprodukt installiert, das über einen iterativen, skalierbaren Weg erreicht wird, um letztendlich kationische und pegylierte Ziele mit Aktivitäten in der Zellkultur zu erreichen, die mit freien Medikamenten vergleichbar sind.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Boc-isonipecotic acid |
| Schmelzpunkt | 149°C to 151°C |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 229.28 |
| Reinheit (%) | ≥98% |