Learn More
1-Boc-piperidin-4-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328486
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11328486 1 g 1 Gramm
11338486 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328486 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17527.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 84358-13-4 | C11H19NO4 | 229.28 g/mol
It is a pharmaceutical intermediate. he camptothecin ester of isonipecotic acid is installed on a triazine dendrimer intermediate obtained through an iterative, scalable route to ultimately yield cationic and PEGylated targets with activities in cell culture comparable to free drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt. Der Camptothecin-Ester von Isonipecotinsäure wird auf einem Triazin-Dendrimer-Zwischenprodukt installiert, das über einen iterativen, skalierbaren Weg erreicht wird, um letztendlich kationische und pegylierte Ziele mit Aktivitäten in der Zellkultur zu erreichen, die mit freien Medikamenten vergleichbar sind.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84358-13-4
Summenformel C11H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.28
MDL-Nummer MFCD00076999
InChI-Schlüssel JWOHBPPVVDQMKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-isonipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-boc-piperidine-4-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-4-carboxylic acid, boc-inp-oh, 1-boc-isonipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, boc-isonipecotic acid, 1-boc-4-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 392871
IUPAC-Name 1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-4-Carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-isonipecotic acid
Schmelzpunkt 149°C to 151°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 229.28
Reinheit (%) ≥98%