Learn More
1-Boc-indolin-7-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480829
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15480829
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63883.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 143262-20-8 | C14H17NO4 | 263.293 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143262-20-8
Summenformel C14H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 263.293
MDL-Nummer MFCD04973983
InChI-Schlüssel SUAMIYWLXFROHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-indoline-7-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-7-carboxylic acid, 2,3-dihydro-indole-1,7-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-2,3-dihydroindole-7-carboxylic acid, n-boc-indoline-7-carboxylicacid, acmc-1c2ys, 1-tert-butoxycarbonyl-7-indolinecarboxylic acid, 1h-indole-1,7-dicarboxylic acid,2,3-dihydro-,1-1,1-dimethylethyl ester, 11bs-2,6-bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-4-hydroxy-dinaphtho 2,1-d:1 inverted exclamation marka,2 inverted exclamation marka-f-1,3,2-dioxaphosphepin 4-oxide
PubChem CID 14977845
IUPAC-Name 1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]-2,3-Dihydroindol-7-Carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=CC=CC(=C21)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-indoline-7-carboxylic acid
Schmelzpunkt 182°C (decomposition)
Farbe Gelb
Menge 1 g
UN-Nummer UN3077
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 263.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest