Learn More
1-Boc-indolin-5-boronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495016 250 mg 250 Milligramm
15485758 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495016 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59436.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 837392-67-3 | C19H28BNO4 | 345.246 g/mol
1-Boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester is used as disinfector, tanning agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-Indoline-5-Boronsäurepinacolester wird als Desinfektionsmittel, Gerbmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 837392-67-3
Summenformel C19H28BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 345.246
MDL-Nummer MFCD12408237
InChI-Schlüssel OOORQXGLIKPNDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indoline-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-indole-1-carboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-indole-1-carboxylate, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroindole-1-carboxylate, 1-n-boc-5-bpin-indoline, amtb776, 1-tert-butoxycarbonyl-5-indolineboronic acid pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl indolin-5-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 18451469
IUPAC-Name Tert-Butyl 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-2,3-Dihydroindol-1-Carboxylat
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)N(CC3)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-indoline-5-boronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,ethyl acetate and methanol.
Formelmasse 345.25
Reinheit (%) 97%