Learn More
1-(Boc-amino)cyclopentancarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378826
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11378826
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19483.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 35264-09-6 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35264-09-6
Summenformel C11H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.276
MDL-Nummer MFCD01076126
InChI-Schlüssel YBZCSKVLXBOFSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-cycloleucine, 1-boc-amino cyclopentanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopentanecarboxylic acid, 1-n-boc-aminocyclopentanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, n-boc-cycloleucine, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopentanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino-cyclopentanecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopentane-1-carboxylic acid
PubChem CID 2734645
IUPAC-Name 1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclopentan-1-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCCC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 131°C to 134°C
Beilstein 2734412
Menge 1 g
Formelmasse 229.28
Reinheit (%) 98%