Learn More
Alfa Aesar™ 1-(Boc-Amino)cyclobutancarbonsäure, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62888.03
Additional Details : CAS : 120728-10-1 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15439338
  • 44.40 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
26-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
120728-10-1
215.249
ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-N
1512646
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C(=O)O
C10H17NO4
MFCD02682623
n-boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 1-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, boc-cyclovaline, boc-acbc-oh, 1-n-boc-amino-cyclobutane carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid, n-boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid, boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclobutan-1-carbonsäure
Spezifikation
1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
1g
C10H17NO4
7994003
ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-N
1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclobutan-1-carbonsäure
1512646
Fest
129°C to 133°C
120728-10-1
MFCD02682623
n-boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 1-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, boc-cyclovaline, boc-acbc-oh, 1-n-boc-amino-cyclobutane carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid, n-boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid, boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C(=O)O
215.249
215.24
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation