Learn More
1-(Boc-Amino)cyclobutancarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid |
| Schmelzpunkt | 129°C to 133°C |
| Beilstein | 7994003 |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 215.24 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |