Learn More
1-(Boc-Amino)cyclobutancarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449338 5 g 5 Gramm
15459338 250 mg 250 Milligramm
15439338 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15449338 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H62888.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120728-10-1
Summenformel C10H16NO4
Molekulargewicht (g/mol) 214.24
MDL-Nummer MFCD02682623
InChI-Schlüssel ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 1-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, boc-cyclovaline, boc-acbc-oh, 1-n-boc-amino-cyclobutane carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid, n-boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid, boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
PubChem CID 1512646
IUPAC-Name 1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclobutan-1-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 129°C to 133°C
Beilstein 7994003
Menge 5 g
Formelmasse 215.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest