Learn More
(1-Boc-4-piperidinyloxy)-essigsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15474777 1 g 1 Gramm
15484777 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32102.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 161948-70-5 | Molecular Formula: C12H21NO5 | Molecular Weight: 259.302 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 161948-70-5
Summenformel C12H21NO5
Molekulargewicht (g/mol) 259.302
MDL-Nummer MFCD02178987
InChI-Schlüssel YHUAHIMRWSVXCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-4-carboxymethoxypiperidine, n-boc-4-carboxymethoxy-piperidine, 4-carboxymethoxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-piperidinyloxy acetic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl oxy acetic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl oxy acetic acid, 1-boc-4-carboxymethoxy-piperidine, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yloxy acetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yloxy aceticacid, 2-1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidyl oxy acetic acid
PubChem CID 1502082
IUPAC-Name 2-[1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-4-yl]Oxyethansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)OCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Boc-4-piperidinyloxy)acetic acid
Schmelzpunkt 105°C to 107°C
Menge 1 g
Formelmasse 259.3
Reinheit (%) 95%