Learn More
1-BOC-4-Piperidinecarboxaldehyd, 95 %, Acros Organics
Artikelnummer. 11956411 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11956411 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11956411 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441755000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-BOC-4-Piperidinecarboxaldehyde
CAS 137076-22-3
Schmelzpunkt 31.0°C to 34.0°C
Siedepunkt 120.0°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 110 °C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H19NO3
MDL-Nummer MFCD02179019
Menge 500 mg
Synonym 1-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-4-formylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-piperidine-4-carboxaldehyde, n-boc-4-formylpiperidine, n-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-tert-butoxycarbonyl-4-formylpiperidine, 4-formyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-piperidine-4-carbaldehyde, 4-formylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
InChI-Schlüssel JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-Formylpiperidin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 213.28
PubChem CID 1514430
Formelmasse 213.28
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-BOC-4-Piperidinecarboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.