Learn More
Alfa Aesar™ 1-Boc-4-Piperidineessigsäure, 97 %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Boc-4-piperidineacetic acid |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 7028968 |
| Formelmasse | 243.3 |
| Reinheit (%) | 97% |