Learn More
1-BOC-4-methylaminopiperidin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15274398 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15274398 5 g 5 Gramm
15264398 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15274398 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454800050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 147539-41-1
Summenformel C11H22N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.31
InChI-Schlüssel CZYUGTLMFHDODF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-methylaminopiperidine, tert-butyl 4-methylamino piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-methylamino piperidine, 1-boc-4-methylaminopieridine, n-boc-4-methylaminopieridine, n-boc-4-methylaminopiperidine, 4-methylamino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-methylamino piperidine, n1-boc protected, n-boc-4-n-methylamino piperidine, 4-n-methylamino-1-boc-piperidine
PubChem CID 15380702
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(Methylamino)Piperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-BOC-4-methylaminopiperidine
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 214.31
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Boc-4-methylaminopiperidine, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke