Learn More
1-BOC-4-methylaminopiperidin, 95 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-7077509
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
147539-41-1
C11H22N2O2
214.31
CZYUGTLMFHDODF-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-methylaminopiperidine, tert-butyl 4-methylamino piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-methylamino piperidine, 1-boc-4-methylaminopieridine, n-boc-4-methylaminopieridine, n-boc-4-methylaminopiperidine, 4-methylamino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-methylamino piperidine, n1-boc protected, n-boc-4-n-methylamino piperidine, 4-n-methylamino-1-boc-piperidine
15380702
Tert-Butyl 4-(Methylamino)Piperidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)NC
147539-41-1
C11H22N2O2
214.31
CZYUGTLMFHDODF-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-methylaminopiperidine, tert-butyl 4-methylamino piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-methylamino piperidine, 1-boc-4-methylaminopieridine, n-boc-4-methylaminopieridine, n-boc-4-methylaminopiperidine, 4-methylamino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-methylamino piperidine, n1-boc protected, n-boc-4-n-methylamino piperidine, 4-n-methylamino-1-boc-piperidine
15380702
Tert-Butyl 4-(Methylamino)Piperidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)NC
Chemischer Name oder Material 1-BOC-4-methylaminopiperidine
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 214.31
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Boc-4-methylaminopiperidine, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.