Learn More
1-Boc-4-(Methoxycarbonyl)pyrrolidin-3-Carbonsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424510
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424510 1 g 1 Gramm
11414510 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424510 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50086.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1210863-93-6 | C12H19NO6 | 273.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1210863-93-6
Summenformel C12H19NO6
Molekulargewicht (g/mol) 273.29
MDL-Nummer MFCD07781134
InChI-Schlüssel OHQXZMNJROMWMW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-acetoxy-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-boc-4-methoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, pyrrolidine-1,3,4-tricarboxylic acid 1-tert-butyl 3-methyl diester, 4-acetyloxy-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid
PubChem CID 45925717
IUPAC-Name 4-Acetyloxy-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-3-carbonsäure
SMILES CC(=O)OC1CN(CC1C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-(methoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Menge 1 g
Formelmasse 273.29
Reinheit (%) 96%