Learn More
1-BOC-4-chlorpiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228400
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
154874-94-9
C10H18ClNO2
219.71
MFCD04115040
NZZWXABIGMMKQL-UHFFFAOYSA-N
n-boc-4-chloro-piperidine, 1-boc-4-chloropiperidine, 1-boc-4-chloro-piperidine, 4-chloro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-4-chloropiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, chloropiperidine, 1-n-boc-4-chloropiperidine, ksc528i4h, 1-n-boc-4-chloro-piperidine
11138624
Tert-Butyl 4-Chlorpiperidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Cl)CC1
154874-94-9
C10H18ClNO2
219.71
MFCD04115040
NZZWXABIGMMKQL-UHFFFAOYSA-N
n-boc-4-chloro-piperidine, 1-boc-4-chloropiperidine, 1-boc-4-chloro-piperidine, 4-chloro-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-4-chloropiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, chloropiperidine, 1-n-boc-4-chloropiperidine, ksc528i4h, 1-n-boc-4-chloro-piperidine
11138624
Tert-Butyl 4-Chlorpiperidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Cl)CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-BOC-4-chloropiperidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 219.71
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-BOC-4-chloro-piperidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.