Learn More
1-Boc-4-(5-iod-2-pyridyl)-piperazin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11444620
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444620 1 g 1 Gramm
11434620 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444620 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50144.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 497915-42-1
Summenformel C14H20IN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 389.24
MDL-Nummer MFCD07781193
InChI-Schlüssel RJHWOWJRQNENIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-5-iodo-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-5-iodopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-5-iodopyrid-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-5-iodopyridin-2-yl piperazine, 4-5-iodopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-1aoz2, tert-butyl 4-5-iodanylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 4-5-iodo-2-pyridinyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylicacid,4-5-iodo-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 7164639
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(5-Iodpyridin-2-yl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=NC=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-(5-iodo-2-pyridyl)piperazine
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 389.24
Reinheit (%) 95%