Learn More
1-Boc-4-(4-formylphenyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15471638 1 g 1 Gramm
15481638 5 g 5 Gramm
15491638 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471638 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55413.03
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 197638-83-8 | C16H22N2O3 | 290.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 197638-83-8
Summenformel C16H22N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 290.36
MDL-Nummer MFCD05864663
InChI-Schlüssel KHORERZDMJTBMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-4-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-4-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-tert-butoxycarbonyl piperazinebenzaldehyde, tert-butyl 4-4-formylphenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 4-4-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-formylphenyl piperazinecarboxylate, acmc-209f1h, 1-n-boc-4-4-formylphenyl piperazine, 4-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl benzaldehyde
PubChem CID 2795509
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(4-Formylphenyl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
Schmelzpunkt 118°C to 121°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 290.36
Reinheit (%) 97%