Learn More
1-Boc-4-(2-chlorethyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416167 5 g 5 Gramm
15406167 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33349.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 208167-83-3 | C11H21ClN2O2 | 248.751 g/mol
By the direct condensation of chloroalkyl piperazine, nitrogen mustard benzaldehyde, and pyrrole anticancer activity to bel-7404 liver cancer cells was found.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Durch die direkte Kondensation von Chloralkylpiperazin wurde die Krebsbekämpfungsaktivität von Stickstoffsenfbenzaldehyd und Pyrrol gegen bel-7404-Leberkrebszellen entdeckt.
Löslichkeit
Schwer löslich (7.2 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 208167-83-3
Summenformel C11H21ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 248.751
MDL-Nummer MFCD08443993
InChI-Schlüssel MYOWELLYEZMECA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-2-chloroethyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-chloroethyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-chloroethyl piperazine, tert-butyl 4-2-chloroethyl piperazinecarboxylate, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-2-chloroethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-2-chloroethyl piperazine, n1-boc protected, 4-2-chloroethyl piperazine,n1-boc protected, tertbutylchloroethyltetrahydropyrazinecarboxylate, tert-butyl 4-2-chloroethyl tetrahydro-1 2h-pyraz
PubChem CID 22106269
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(2-Chlorethyl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine
Schmelzpunkt 63°C to 65°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly Soluble (7.2g/L) (25°C).
Formelmasse 248.76
Reinheit (%) 97%