Learn More
1-Boc-3-Pyrrolidinon, TRC
Artikelnummer. 30346215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30346215 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346215 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB66595010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-3-pyrrolidinone
CAS 101385-93-7
Summenformel C9 H15 N O3
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h4-6H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Oxopyrrolidin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 185.22
Formelmasse 185.1052