Learn More
1-Boc-3-piperidon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394156 1 g 1 Gramm
11304166 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19276.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98977-36-7 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
1-Boc-3-piperidone, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-3 -piperidon wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98977-36-7
Summenformel C10H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 199.25
MDL-Nummer MFCD01631193
InChI-Schlüssel RIFXIGDBUBXKEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-piperidone, 1-boc-3-piperidinone, n-boc-3-piperidone, 1-n-boc-3-piperidone, n-boc-3-piperidinone, boc-3-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-3-piperidone, 3-oxo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-oxopiperidine, n-boc protected, tert-butyl 3-oxopiperidinecarboxylate
PubChem CID 2756825
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Oxopiperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-3-piperidone
Schmelzpunkt 37°C to 39°C
Menge 1 g
Beilstein 5936353
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 199.25
Reinheit (%) 97%