Learn More
(+/-)-1-Boc-3-methylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479567
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15479567 5 g 5 Gramm
15489567 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52809.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 120737-59-9 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120737-59-9
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.282
MDL-Nummer MFCD03001706
InChI-Schlüssel FMLPQHJYUZTHQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-boc-2-methyl-piperazine, 1-boc-3-methylpiperazine, 4-n-boc-2-methylpiperazine, 4-boc-2-methyl-piperazine, 1-boc-3-methyl-piperazine, 3-methyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-boc-2-methylpiperazine, tert-butyl 3-methyl-1-piperazinecarboxylate, 2-methylpiperazine, n4-boc protected, 2-methyl-4-boc-piperazine
PubChem CID 2756810
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Methylpiperazin-1-Carboxylat
SMILES CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Menge 5 g
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 97%