Learn More
1-Boc-3-(methylamino)-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15479507 5 g 5 Gramm
15469507 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52773.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 392331-89-4 | C11H22N2O2 | 214.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 392331-89-4
Summenformel C11H22N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.31
MDL-Nummer MFCD04114980,MFCD09752963
InChI-Schlüssel XRRRUOWSHGFPTI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-boc-3-methylaminopiperidine, tert-butyl 3-methylamino piperidine-1-carboxylate, 1-boc-3-methylaminopieridine, n-boc-3-methylamino piperidine, 1-n-boc-3-methylaminopiperidine, 1-boc-3-methykaminopiperidine, n-boc-3-methylaminopiperidine, 3-methylamino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-methylamino piperidine, 3-methylamino piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 17750458
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-(Methylamino)Piperidin-1-Carboxylat
SMILES CNC1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Siedepunkt 95°C to 99°C (0.6 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 214.31
Reinheit (%) 97%