Learn More
1-Boc-3-Iodindol-5-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15481249
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15481249 5 g 5 Gramm
15491249 250 mg 250 Milligramm
15471249 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481249 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64169.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 864685-26-7
Summenformel C14H13IN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 368.17
MDL-Nummer MFCD05864767
InChI-Schlüssel GADLXNFRAAUWAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 5-cyano-3-iodo-1h-indole-1-carboxylate, 1-boc-5-cyano-3-iodo-indole, 1-boc-5-cyano-3-iodoindole, 5-cyano-3-iodoindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 5-cyano-3-iodo-1h-indole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, pubchem7950, 1-tert-butoxycarbonyl-5-cyano-3-iodoindole, tert-butyl 5-cyano-3-iodo-indole-1-carboxylate, tert-butyl 5-cyano-3-iodanyl-indole-1-carboxylate, tert-butyl5-cyano-3-iodo-1h-indole-1-carboxylate
PubChem CID 17749979
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(I)C2=CC(=CC=C12)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile
Farbe Gelb
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 20212173
Empfindlichkeit Light sensitive
IUPAC-Name Tert-Butyl 5-Cyano-3-Iodindol-1-Carboxylat
Formelmasse 368.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest