Learn More
(+/-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432130
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11432130 5 g 5 Gramm
11442130 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432130 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28750.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 103057-44-9 | C9H17NO3 | 187.239 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103057-44-9
Summenformel C9H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 187.239
MDL-Nummer MFCD04038535
InChI-Schlüssel APCBTRDHCDOPNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-hydroxypyrrolidine, 1-boc-3-pyrrolidinol, n-boc-3-hydroxypyrrolidine, n-boc-3-pyrrolidinol, 1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinol, 3-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-hydroxypyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine
PubChem CID 4416939
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Hydroxypyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Schmelzpunkt 60°C to 62°C
Menge 5 g
Formelmasse 187.24
Reinheit (%) 97%