Learn More
1-Boc-3-hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348546 5 g 5 Gramm
11338546 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348546 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17600.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 85275-45-2 | C10H19NO3 | 201.266 g/mol
It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85275-45-2
Summenformel C10H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 201.266
MDL-Nummer MFCD02093938
InChI-Schlüssel UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-hydroxypiperidine, 1-n-boc-3-hydroxy-piperidine, 1-boc-3-hydroxy-piperidine, n-boc-3-piperidinol, n-boc-3-hydroxypiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxy piperidine, boc-3-hydroxypiperidine, n-tert-butoxycarbonyl-3-piperidinol, n-boc-3-hydroxy piperidine, 3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 545699
IUPAC-Name tert-Butyl-3-hydroxypiperidin-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-3-hydroxypiperidine
Schmelzpunkt 66°C to 70°C
Menge 5 g
Beilstein 4180859
Formelmasse 201.27
Reinheit (%) 97%