Learn More
1-Boc-3-fluor-4-piperidon, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Boc-3-fluoro-4-piperidone |
| CAS | 211108-50-8 |
| Schmelzpunkt | 88°C to 90°C |
| Summenformel | C10H16FNO3 |
| MDL-Nummer | MFCD10566554 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1-boc-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-fluoro-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-fluoro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylate, n-boc-3-fluoro-4-piperidinone |
| InChI-Schlüssel | JZNWQLLPLOQGOI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C(C1)F |
| IUPAC-Name | Tert-Butyl 3-Fluor-4-Oxopiperidin-1-Carboxylat |
| Mehr anzeigen |