missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+/-)-1-Boc-3-brompyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15473618
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15473618 5 g 5 Gramm
15483618 250 mg 250 Milligramm
15463618 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15473618 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57071.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 939793-16-5 | C9H16BrNO2 | 250.14 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
(±)-1-Boc-3-brompyrrolidin wird in der organischen Synthese verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 939793-16-5
Summenformel C9H16BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 250.14
MDL-Nummer MFCD08752478
InChI-Schlüssel QJTKPXFJOXKUEY-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 42614217
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Brompyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Schmelzpunkt 45°C to 53°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Synonym n-boc-3-bromopyrrolidine, 1-boc-3-bromopyrrolidine, 3-bromo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, +/--1-boc-3-bromopyrrolidine, acmc-209zg9, ^+-1-boc-3-bromopyrrolidine, rs 1-tertbutoxycarbonyl-3-bromopyrrolidine, rs 1-tert-butoxycarbonyl-3-bromopyrrolidine, 2-methyl-2-propanyl 3-bromo-1-pyrrolidinecarboxylate
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 250.14
Reinheit (%) 95%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.