Learn More
1-BOC-3-(Brommethyl)azetidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15219766 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15219766
Marke: Thermo Scientific Acros 452160010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 253176-93-1 | C9H16BrNO2 | 250.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 253176-93-1
Summenformel C9H16BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 250.14
MDL-Nummer MFCD16556174
InChI-Schlüssel PUKCUGDJEPVLPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-bromomethyl azetidine, tert-butyl 3-bromomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-bromomethylazetidine, n-tert-butoxycarbonyl-3-bromomethylazetidine, 3-bromomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-209d8t, 1-n-boc-3-bromomethyl azetidine, tert-butyl 3-bromomethyl-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-bromomethyl ;azetidine-1-carboxylate, 2-methyl-2-propanyl 3-bromomethyl-1-azetidinecarboxylate
PubChem CID 53350331
IUPAC-Name Tert-Butyl-3-(Brommethyl)azetidin-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CBr)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-BOC-3-(bromomethyl)azetidine
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 250.13
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.