Learn More
(+/-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482270
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482270 5 g 5 Gramm
15463847 250 mg 250 Milligramm
11472270 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482270 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H29231.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 186550-13-0 | C9H19N2O2 | 187.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 186550-13-0
Summenformel C9H19N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 187.26
MDL-Nummer MFCD01861220
InChI-Schlüssel CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-O
Synonym 1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-1-boc-pyrrolidine, +/--3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, +/--1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminopyrrolidine, 1-bocap
PubChem CID 2756370
IUPAC-Name tert-Butyl-3-aminopyrrolidin-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H]([NH3+])C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Dichte 1.022
Brechungsindex 1.471
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 186.25
Reinheit (%) 96%