Learn More
1-BOC-3 -(aminomethyl)azetidin, 95 %, Acros Organics
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-BOC-3-(aminomethyl)azetidine |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Formelmasse | 186.25 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 1 g |
Flammpunkt | >110°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Boc-3-(aminomethyl)azetidine, 95%
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.