Learn More
1-Boc-2-phenylpiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15429557 250 mg 250 Milligramm
15419557 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52797.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 886766-60-5 | C15H22N2O2 | 262.353 g/mol
1-Boc-2-phenylpiperazine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-2-phenylpiperazin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886766-60-5
Summenformel C15H22N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 262.353
MDL-Nummer MFCD07367734
InChI-Schlüssel DVOURBIBCQYVCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-2-phenylpiperazine, n-1-boc-2-phenyl piperizine, n-1-boc-2-phenylpiperazine, 1-n-boc-2-phenylpiperazine, n-boc-2-bhenyl piperazine, 2-phenylpiperazine, n1-boc protected, 2-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n1-boc-2-phenylpiperazine, n-1-boc-2-phenyl-piperazine, tert-butyl 2-phenylpiperazinecarboxylate
PubChem CID 16740572
IUPAC-Name Tert-Butyl 2-Phenylpiperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-2-phenylpiperazine
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 262.35
Reinheit (%) 97%