Learn More
1-Benzylpiperidin-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10627580
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10627580 10 g 10 Gramm
10536914 1 g 1 Gramm
10372095 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10627580 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01177EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 50541-93-0
Summenformel C12H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 190.29
MDL-Nummer MFCD00006504
InChI-Schlüssel YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-aminopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ylamine, n-benzyl-4-amino piperidine, 1-benzyl-4-piperidylamine, 4-piperidinamine, 1-phenylmethyl, 4-amino-1-n-benzylpiperidine, 4-amino-n-benzylpiperidine, 1-phenylmethyl-4-piperidinamine, n-benzyl-4-aminopiperidine
PubChem CID 415852
IUPAC-Name 1-Benzylpiperidin-4-Amin
SMILES C1CN(CCC1N)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzylpiperidin-4-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 190.29
Reinheit (%) 97%