Learn More
1-Benzyloxycarbonylpyrrolidin-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327599
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11327599 1 g 1 Gramm
15407745 250 mg 250 Milligramm
11337599 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327599 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28117.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 276872-86-7 | C13H15NO3 | 233.267 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 276872-86-7
Summenformel C13H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 233.267
MDL-Nummer MFCD05861538
InChI-Schlüssel GDPSCBPOCONUDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-cbz-3-formyl-pyrrolidine, 1-cbz-3-pyrrolidinecarbaldehyde, 3-formyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester, 1-cbz-pyrrolidine-3-carboxaldehyde, 1-benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxaldehyde, 3-formyl-pyrrolidine-1-carboxylicacidbenzylester, benzyl 3-formyl-1-pyrrolidinecarboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-formyl-, phenylmethyl ester, z-3-formylpyrrolidine, n-cbz-3-formyl pyrrolidine
PubChem CID 4620242
IUPAC-Name Benzyl 3-Formylpyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES C1CN(CC1C=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxaldehyde
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 233.27
Reinheit (%) 97%