Learn More
1-(Benzyloxycarbonyl)-pyrrolidin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(Benzyloxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 13268300 |
| Formelmasse | 249.27 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |