Learn More
Alfa Aesar™ 1-(Benzyloxycarbonyl)-pyrrolidin-3-carbonsäure, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64728.06
Additional Details : CAS : 188527-21-1 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15439116
  • 223.11 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
27-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
188527-21-1
249.266
JSASVUTVTRNJHA-UHFFFAOYSA-N
18538483
C1CN(CC1C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
C13H15NO4
MFCD02179036
1-n-cbz-pyrrolidine-3-carboxylic acid, n-cbz-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-benzyloxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-cbz-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-n-cbz-beta-proline, 1-n-cbz-belta-proline, 1-cbz-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-carboxy-1-cbz-pyrrolidine
1-Phenylmethoxycarbonylpyrrolidin-3-Carbonsäure
Spezifikation
1-(Benzyloxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
188527-21-1
MFCD02179036
1-n-cbz-pyrrolidine-3-carboxylic acid, n-cbz-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-benzyloxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-cbz-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-n-cbz-beta-proline, 1-n-cbz-belta-proline, 1-cbz-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-carboxy-1-cbz-pyrrolidine
C1CN(CC1C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
249.266
249.27
97%
5g
C13H15NO4
13268300
JSASVUTVTRNJHA-UHFFFAOYSA-N
1-Phenylmethoxycarbonylpyrrolidin-3-Carbonsäure
18538483
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation