Learn More
1-(Benzyloxycarbonyl)-piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432428
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15432428 5 mL 5 Milliliter
15442428 25 mL 25 Milliliter
15452428 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56008.AA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 31166-44-6 | C12H17N2O2 | 221.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31166-44-6
Summenformel C12H17N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 221.28
MDL-Nummer MFCD00274317
InChI-Schlüssel CTOUWUYDDUSBQE-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-cbz-piperazine, benzyl 1-piperazinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl piperazine, 1-carbobenzoxypiperazine, n-cbz-piperazine, 1-z-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, piperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, phenylmethyl piperazinecarboxylate, cbz-piperazine
PubChem CID 643495
IUPAC-Name Benzylpiperazin-1-Carboxylat
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC[NH2+]CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Benzyloxycarbonyl)piperazine
Dichte 1.142
Siedepunkt 158°C to 161°C (1.4 mmHg)
Brechungsindex 1.546
Menge 5 mL
Beilstein 179500
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 98%