Learn More
1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidon, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463247 25 g 25 Gramm
11440777 1 g 1 Gramm
11450777 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15463247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23181.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19099-93-5 | C13H15NO3 | 233.267 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19099-93-5
Summenformel C13H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 233.267
MDL-Nummer MFCD00673144
InChI-Schlüssel VZOVOHRDLOYBJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cbz-4-piperidone, n-benzyloxycarbonyl-4-piperidone, 1-cbz-piperidin-4-one, n-cbz-4-piperidone, benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidinone, 1-z-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, phenylmethyl ester, 1-carbobenzoxy-4-piperidone, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidone
PubChem CID 643496
IUPAC-Name Benzyl 4-Oxopiperidin-1-Carboxylat
SMILES C1CN(CCC1=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidone
Schmelzpunkt 38°C to 41°C
Dichte 1.172
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Formelmasse 233.27
Reinheit (%) ≥98%