missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+/-)-1-Benzyloxycarbonyl-4-Boc-piperazin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7029570
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
126937-41-5
C18H24N2O6
364.398
MFCD01631192
MKXMXZZARNRMMQ-UHFFFAOYSA-N
n-4-boc-n-1-cbz-2-piperazine carboxylic acid, 4-boc-1-cbz-2-piperazinecarboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-4-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-1-cbz-2-piperazinecarboxylicacid, 1-benzyloxycarbonyl-4-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-1-cbz-piperazine-2-carboxylic acid, 4-n-boc-1-n-cbz-piperazine-2-carboxylic acid, n-1-boc-n-4-cbz-2-piperazinecarboxylic acid t-butyl ester, +/--1-benzyloxycarbonyl-4-boc-piperazine-2-carboxylic acid
2756777
4-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]-1-Phenylmethoxycarbonylpiperazin-2-Carbonsäure
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(C(C1)C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
126937-41-5
C18H24N2O6
364.398
MFCD01631192
MKXMXZZARNRMMQ-UHFFFAOYSA-N
n-4-boc-n-1-cbz-2-piperazine carboxylic acid, 4-boc-1-cbz-2-piperazinecarboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-4-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-1-cbz-2-piperazinecarboxylicacid, 1-benzyloxycarbonyl-4-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-1-cbz-piperazine-2-carboxylic acid, 4-n-boc-1-n-cbz-piperazine-2-carboxylic acid, n-1-boc-n-4-cbz-2-piperazinecarboxylic acid t-butyl ester, +/--1-benzyloxycarbonyl-4-boc-piperazine-2-carboxylic acid
2756777
4-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]-1-Phenylmethoxycarbonylpiperazin-2-Carbonsäure
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(C(C1)C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Benzyloxycarbonyl-4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 150°C to 152°C
Menge 250 mg
Formelmasse 364.4
Reinheit (%) 97%

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'