Learn More
(+/-)-1-Benzyloxycarbonyl-4-Boc-piperazin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496080
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11496080
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27047.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 126937-41-5 | C18H24N2O6 | 364.398 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126937-41-5
Summenformel C18H24N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 364.398
MDL-Nummer MFCD01631192
InChI-Schlüssel MKXMXZZARNRMMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-boc-n-1-cbz-2-piperazine carboxylic acid, 4-boc-1-cbz-2-piperazinecarboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-4-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-1-cbz-2-piperazinecarboxylicacid, 1-benzyloxycarbonyl-4-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-1-cbz-piperazine-2-carboxylic acid, 4-n-boc-1-n-cbz-piperazine-2-carboxylic acid, n-1-boc-n-4-cbz-2-piperazinecarboxylic acid t-butyl ester, +/--1-benzyloxycarbonyl-4-boc-piperazine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2756777
IUPAC-Name 4-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]-1-Phenylmethoxycarbonylpiperazin-2-Carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(C(C1)C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Benzyloxycarbonyl-4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 150°C to 152°C
Menge 5 g
Formelmasse 364.4
Reinheit (%) 97%