Learn More
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidon, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491689
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491689 25 g 25 Gramm
15471689 1 g 1 Gramm
15481689 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491689 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64471.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61995-20-8 | C13H15NO3 | 233.27 g/mol
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidone finds its application in the synthesis and pharmacological evaluation of some 6-substituted 7-methyl-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]decanes as potential dopamine agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidon findet Anwendung in der Synthese und pharmakologischen Bewertung einiger 6-substituierter 7-Methyl-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]dekane als potenzielle Dopamin-Agonisten.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61995-20-8
Summenformel C13H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 233.27
MDL-Nummer MFCD03001723
InChI-Schlüssel ALXLNFWWLXCXSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-cbz-3-piperidone, 1-cbz-3-piperidinone, 1-cbz-3-piperidone, n-cbz-3-piperidone, n-benzyloxycarbonyl-3-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, 3-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, 1-benzyloxycarbonyl-3-piperidone, 3-oxopiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, pubchem24305
PubChem CID 1514169
IUPAC-Name Benzyl 3-Oxopiperidin-1-Carboxylat
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CCCC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidone
Menge 25 g
Beilstein 1464624
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 233.27
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssigkeit