Learn More
1-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidin-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10563002
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10563002 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10011474 100 g Bernsteinfarbene Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563002 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC07501DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 10314-98-4
Summenformel C14H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 263.293
MDL-Nummer MFCD01568759
InChI-Schlüssel URTPNQRAHXRPMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyloxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-cbz-4-piperidinecarboxylic acid, 1-cbz-4-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-piperidine-4-carboxylic acid, 1-benzyloxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-cbz-piperidine-4-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-4-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-isonipecotic acid, piperidine-1,4-dicarboxylic acid monobenzyl ester
PubChem CID 736489
IUPAC-Name 1-Phenylmethoxycarbonylpiperidin-4-Carbonsäure
SMILES C1CN(CCC1C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 263.29
Reinheit (%) 97%