Learn More
1-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidin-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 263.29 |
Reinheit (%) | 97% |